Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964622-1G OR964622-5G
APOSOR964622-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR964622-1G APOSOR964622-5G
Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Azepane-1-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂S
MW: 197,683 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444495
Numéro CAS: 41483-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité