2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964768-1G OR964768-5G
APOSOR964768-1GEA 502 EUR InStock
APOSOR964768-1G APOSOR964768-5G
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone
Formule: C₁₁H₁₃ClO
MW: 196,673 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00507868
Numéro CAS: 50690-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité