5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
OR964778-100MG OR964778-1G OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA 53.8 EUR InStock
APOSOR964778-100MG APOSOR964778-1G APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,156 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07377114
Numéro CAS: 893638-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité