2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% dans l'eau 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR965087-100G OR965087-500G
APOSOR965087-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR965087-100G APOSOR965087-500G
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% dans l'eau 97%
2-Hydroxyethanesulphonic acid
Formule: C₂H₆O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242599
Numéro CAS: 107-36-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité