3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR965365-25G
APOSOR965365-25GEA 169 EUR InStock
APOSOR965365-25G
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114392
Numéro CAS: 118431-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité