3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965604-1G OR965604-250MG
APOSOR965604-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR965604-1G APOSOR965604-250MG
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175166
Numéro CAS: 36810-90-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité