Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-chlorosulphonylacetate, Methyl 2-(chlorosulphonyl)acetate
OR965635-1G OR965635-5G
APOSOR965635-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR965635-1G APOSOR965635-5G
Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Formule: C₃H₅ClO₄S
MW: 172,587 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075558
Numéro CAS: 56146-83-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité