N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
OR965654-100G
APOSOR965654-100GEA 203 EUR InStock
APOSOR965654-100G
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole 95%
N-(2-Cyanoethyl)pyrrole
Formule: C₇H₈N₂
MW: 120,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003092
Numéro CAS: 43036-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité