2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)amino)ethanol
OR965847-1G
APOSOR965847-1GEA 456 EUR InStock
APOSOR965847-1G
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol
Formule: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01136088
Numéro CAS: 57262-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité