N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR9664-1G APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₃NS
MW: 203,303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435893
Numéro CAS: 884507-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité