2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR968326-1G
APOSOR968326-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR968326-1G
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
Formule: C₅H₃ClINO
MW: 255,441 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16610456
Numéro CAS: 1207973-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité