Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 1150 EUR InStock
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂S
MW: 261,136 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22488927
Numéro CAS: 1824127-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité