3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Formylbenzylamine, N-BOC protected, tert-Butyl (3-formylbenzyl)carbamate
OR9734-1G OR9734-250MG
APOSOR9734-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR9734-1G APOSOR9734-250MG
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
MW: 235,279 g/mol
Point de fusion: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659091
Numéro CAS: 170853-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité