3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formule: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228,29 g/mol
Point de fusion: 127…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659620
Numéro CAS: 900014-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité