L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L-(+)-Cystathionine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: S-(+)-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-L-homocysteine, (2S)-(+)-2-Amino-4-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulphanyl}butanoic acid
OR9895T-10MG OR9895T-50MG
APOSOR9895T-10MGEA 219 EUR InStock
APOSOR9895T-10MG APOSOR9895T-50MG
L-(+)-Cystathionine
L-(+)-Cystathionine
Intermediate in trans-sulfuration whereby the sulfur of methionine is transferred via homocysteine to cysteine. Collection Czechoslov.
Formule: C₇H₁₄N₂O₄S
MW: 222.262 g/mol
Point de fusion: 312 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036685
Numéro CAS: 56-88-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité