3-Bromo-4-phenylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₈BrN
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114247
Numéro CAS: 88345-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité