3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0086-1G PC0086-250MG
APOSPC0086-1GEA 870 EUR InStock
APOSPC0086-1G APOSPC0086-250MG
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate 95%
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,184 g/mol
Point d'ébullition: 45 °C (0.01 mm Hg)
Densité: 1.365 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673057
Numéro CAS: 55225-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité