2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0131-1G PC0131-5G
APOSPC0131-1GEA 227 EUR InStock
APOSPC0131-1G APOSPC0131-5G
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formule: C₃H₂BrF₄NO
MW: 223,952 g/mol
Point de fusion: 90…90.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153719
Numéro CAS: 422-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité