3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-4-(bromomethyl)benzotrifluoride
PC01485-1G PC01485-5G
APOSPC01485-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC01485-1G APOSPC01485-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317,929 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185413
Numéro CAS: 372120-77-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité