2-Bromo-6-fluorothioanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-fluorophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphanyl)benzene
PC01512-1G PC01512-25G PC01512-5G
APOSPC01512-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC01512-1G APOSPC01512-25G APOSPC01512-5G
2-Bromo-6-fluorothioanisole
2-Bromo-6-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆BrFS
MW: 221,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22056775
Numéro CAS: 1370025-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité