Capstone® FS-30
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01520-100G PC01520-1KG PC01520-250G
APOSPC01520-100GEA 109 EUR InStock
APOSPC01520-100G APOSPC01520-1KG APOSPC01520-250G
Capstone® FS-30
Capstone® FS-30
Capstone is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1640092-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité