2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC01531-5G PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA 198 EUR InStock
APOSPC01531-5G APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₂F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817664
Numéro CAS: 1242339-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité