4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 2-(Chloromethyl)-5-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 120 EUR InStock
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₉H₈ClF₃O₂S
MW: 272,672 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046211
Numéro CAS: 1086389-83-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité