2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3-Amino-4-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-(Trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC01674-1G PC01674-250MG
APOSPC01674-1GEA 395 EUR InStock
APOSPC01674-1G APOSPC01674-250MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₆NO
MW: 257,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976379
Numéro CAS: 1448858-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité