4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0175-1G PC0175-5G
APOSPC0175-1GEA 134 EUR InStock
APOSPC0175-1G APOSPC0175-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Formule: C₂₁H₁₄F₆O₄
MW: 444,324 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080523
Numéro CAS: 108050-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité