1H,8H-Perfluorooctane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,8H-Hexadecafluorooctane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Hexadecafluorooctane
PC0268-1G PC0268-25G PC0268-5G
APOSPC0268-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC0268-1G APOSPC0268-25G APOSPC0268-5G
1H,8H-Perfluorooctane
1H,8H-Perfluorooctane
Formule: C₈H₂F₁₆
MW: 402,076 g/mol
Point d'ébullition: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155850
Numéro CAS: 307-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité