Bis(fluoromethyl)ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0341-5G PC0341-1G
APOSPC0341-5GEA 386 EUR InStock
APOSPC0341-5G APOSPC0341-1G
Bis(fluoromethyl)ether
Bis(fluoromethyl)ether
Useful synthetic intermediate; call for data sheet.
Formule: C₂H₄F₂O
MW: 82,049 g/mol
Point d'ébullition: 34 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.208 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274309
Numéro CAS: 462-51-1
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité