α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [1-(Trifluoromethyl)vinyl]benzene, (3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl)benzene, Alpha-(trifluoromethyl)styrene
PC0401-1G
APOSPC0401-1GEA 250 EUR InStock
APOSPC0401-1G
α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
α-(Trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₇F₃
MW: 172,147 g/mol
Point d'ébullition: 148…148.5 °C
Densité: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081197
Numéro CAS: 384-64-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité