4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 331 EUR InStock
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,592 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631602
Numéro CAS: 261952-11-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité