1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0547-5G PC0547-250MG
APOSPC0547-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC0547-5G APOSPC0547-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Formule: C₅H₇BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153716
Numéro CAS: 151831-44-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité