1H-Nonafluorobutane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorobutane
PC0548-10G PC0548-25G
APOSPC0548-10GEA 377 EUR InStock
APOSPC0548-10G APOSPC0548-25G
1H-Nonafluorobutane 99%
1H-Nonafluorobutane
Formule: C₄HF₉
MW: 220,036 g/mol
Point d'ébullition: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272355
Numéro CAS: 375-17-7
ONU: 3163
ADR: 2.2,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité