(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0622-1G PC0622-250MG PC0622-100MG
APOSPC0622-1GEA 1940 EUR InStock
APOSPC0622-1G APOSPC0622-250MG APOSPC0622-100MG
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,076 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093018
Numéro CAS: 128899-79-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité