1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0766-1G PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0766-1G APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Formule: C₈H₁₃BrF₄
MW: 265,086 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C (20 mm Hg)
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153714
Numéro CAS: 231630-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité