3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0955-1G PC0955-5G
APOSPC0955-1GEA 318 EUR InStock
APOSPC0955-1G APOSPC0955-5G
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₇BrF₃N
MW: 254,047 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631688
Numéro CAS: 232267-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité