3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 178 EUR InStock
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Formule: C₇H₆FNO₂·ClH
MW: 191,587 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656013
Numéro CAS: 3799-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité