1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-5,5,5-trifluoropent-1-ene, 5,5,5-Trifluoropent-1-en-4-ol
PC1016-1G PC1016-5G
APOSPC1016-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC1016-1G APOSPC1016-5G
1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
Formule: C₅H₇F₃O
MW: 140,104 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784256
Numéro CAS: 77342-37-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité