2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 243 EUR InStock
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273,507 g/mol
Point de fusion: 29…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368673
Numéro CAS: 886762-59-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité