2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10400-1G PC10400-5G PC10400-25G
APOSPC10400-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC10400-1G APOSPC10400-5G APOSPC10400-25G
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
2-Fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,013 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368681
Numéro CAS: 886762-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité