1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane
PC10602-1G PC10602-5G
APOSPC10602-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10602-1G APOSPC10602-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₁₃
MW: 427,001 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840352
Numéro CAS: 161583-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité