2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 765 EUR InStock
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Formule: C₇H₉FN₂·ClH
MW: 176,619 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17214195
Numéro CAS: 1257535-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité