2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde, 4-Formyl-3-iodobenzotrifluoride
PC10680-1G PC10680-5G PC10680-10G
APOSPC10680-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC10680-1G APOSPC10680-5G APOSPC10680-10G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃IO
MW: 300,016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398121
Numéro CAS: 873006-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité