(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Difluoro-2-(triphenylphosphonio)acetate
PC10699-5G
APOSPC10699-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC10699-5G
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate
Formule: C₂₀H₁₅F₂O₂P
MW: 356,302 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28359690
Numéro CAS: 1449521-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité