6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)pyrazine
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₁H₆ClFN₄
MW: 248,644 g/mol
Point de fusion: 284…287 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606068
Numéro CAS: 1257535-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité