2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC10736-1G PC10736-250MG PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC10736-1G APOSPC10736-250MG APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₄BrF₇O
MW: 341,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066741
Numéro CAS: 1917307-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité