3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC110001-1G PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA 499 EUR InStock
APOSPC110001-1G APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆FNO₂S
MW: 211,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664782
Numéro CAS: 874800-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité