5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC110020-1G PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA 654 EUR InStock
APOSPC110020-1G APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,149 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570372
Numéro CAS: 1369881-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité