6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC110025-1G PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC110025-1G APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Formule: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690162
Numéro CAS: 1189757-54-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité