3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC110111-1G PC110111-5G
APOSPC110111-1GEA 509 EUR InStock
APOSPC110111-1G APOSPC110111-5G
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28059689
Numéro CAS: 1805663-68-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité