N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: {2-Amino-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}dimethylamine dihydrochloride, 4-[2-Amino-1-(dimethylamino)ethyl]benzotrifluoride dihydrochloride
PC1157-100MG PC1157-500MG PC1157-250MG
APOSPC1157-100MGEA 174 EUR InStock
APOSPC1157-100MG APOSPC1157-500MG APOSPC1157-250MG
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
N,N-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅F₃N₂·2ClH
MW: 305,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840183
Numéro CAS: 1189496-82-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité