2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydrazino-3-nitrobenzotrifluoride hydrochloride, 2-Hydrazino-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene hydrochloride
PC1277-1G PC1277-25G PC1277-5G
APOSPC1277-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC1277-1G APOSPC1277-25G APOSPC1277-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃N₃O₂·ClH
MW: 257,598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04966802
Numéro CAS: 1049748-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité